6-Bromoquinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 0 EUR
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 281…283 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272435
CAS nummer: 145369-94-4