4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3632-100MG OR3632-250MG
APOSOR3632-100MGEA 22 EUR
APOSOR3632-100MG APOSOR3632-250MG
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272394
CAS nummer: 6270-08-2