N(α)-Boc-L-histidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR36354-100G OR36354-25G
APOSOR36354-100GEA 103 EUR
APOSOR36354-100G APOSOR36354-25G
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065576
CAS nummer: 17791-52-5