Fmoc-Cys(StBu)-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR36369-1G OR36369-5G OR36369-25G
APOSOR36369-1GEA 26 EUR
APOSOR36369-1G APOSOR36369-5G APOSOR36369-25G
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Fmoc-Cys(StBu)-OH
Formule: C₂₂H₂₅NO₄S₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042617
CAS nummer: 73724-43-3