4-Chloro-8-methylquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3637-100MG OR3637-250MG
APOSOR3637-100MGEA 22 EUR
APOSOR3637-100MG APOSOR3637-250MG
4-Chloro-8-methylquinoline 97%
4-Chloro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272330
CAS nummer: 18436-73-2