4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3658-1G OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA 337 EUR
APOSOR3658-1G APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltpunt: 202…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00552889
CAS nummer: 104217-23-4