3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3664-25G OR3664-100G
APOSOR3664-25GEA 29.2 EUR
APOSOR3664-25G APOSOR3664-100G
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Smeltpunt: 160…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00161359
CAS nummer: 10365-98-7