4-Methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
OR3665-100G OR3665-25G OR3665-500G
APOSOR3665-100GEA 54.1 EUR
APOSOR3665-100G APOSOR3665-25G APOSOR3665-500G
4-Methoxyphenylboronic acid
4-Methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039139
CAS nummer: 5720-07-0