(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 193 EUR
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
Kookpunt: 246 °C
Smeltpunt: 34…39 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039884
CAS nummer: 33674-96-3