1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3670-1G OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA 22 EUR
APOSOR3670-1G APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Smeltpunt: 133…138 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02179181
CAS nummer: 59378-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III