1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3671-1G OR3671-5G
APOSOR3671-1GEA 164 EUR
APOSOR3671-1G APOSOR3671-5G
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
1-Acetyl-2-methyl-5-indolinesulphonoyl chloride
Formule: C₁₁H₁₂ClNO₃S
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07841689
CAS nummer: 841275-78-3
UN: 1759
ADR: 8,III