6-Bromo-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 49.7 EUR
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Smeltpunt: 180…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265457
CAS nummer: 79762-54-2