7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 676 EUR
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₆BrN₃O₂
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607926
CAS nummer: 952183-39-0