indane-5-sulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulphonyl chloride
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 51.2 EUR
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05237217
CAS nummer: 52205-85-3
UN: 3261
ADR: 8,III