(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR3686-250MG
OR3686-500MG
OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA
179
EUR
APOSOR3686-250MG
APOSOR3686-500MG
APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formule:
C₅H₈N₂O Smeltpunt: 120…122 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06202901 CAS nummer: 45533-87-7 |