3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 35.1 EUR
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
Smeltpunt: 46…48 °C
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001799
CAS nummer: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II