2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 43.8 EUR
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00464866
CAS nummer: 50593-30-1