1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 32.2 EUR
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 174…176 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456076
CAS nummer: 74728-65-7