4-Azaindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G OR3693-5G OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA 22 EUR
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G APOSOR3693-25G
4-Azaindole
4-Azaindole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00971977
CAS nummer: 272-49-1