6-Azaindole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3694-5G OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA 65.8 EUR
APOSOR3694-5G APOSOR3694-1G
6-Azaindole 99%
6-Azaindole
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01686899
CAS nummer: 271-29-4