3-Hydroxyindool
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 366 EUR
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Hydroxyindool
3-Hydroxyindool
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 480-93-3