4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR370069-1G OR370069-5G
APOSOR370069-1GEA 302 EUR
APOSOR370069-1G APOSOR370069-5G
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091109
CAS nummer: 10397-15-6