ω-Bromo-2-cyanoacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Cyanophenacyl bromide, Bromomethyl o-cyanophenyl ketone, 2-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, α-Bromo-2-cyanoacetophenone, 2-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Bromo-2'-cyanoacetophenone
OR370138-1G OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA 935 EUR
APOSOR370138-1G APOSOR370138-250MG
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone 95%
ω-Bromo-2-cyanoacetophenone
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407832
CAS nummer: 683274-86-4
UN: 1759
ADR: 8,III