5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 222 EUR
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Smeltpunt: 220…224 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375114
CAS nummer: 886365-31-7