2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3704-1G OR3704-250MG OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA 92.1 EUR
APOSOR3704-1G APOSOR3704-250MG APOSOR3704-5G
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
2-Bromo-5-chloro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BBrClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08064041
CAS nummer: 1072952-51-2