5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3705-1G OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA 45.4 EUR
APOSOR3705-1G APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₅H₄BrClN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07781218
CAS nummer: 59549-51-8