1,1-Dichloorethaan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 198 EUR
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dichloorethaan 98%
1,1-Dichloorethaan
Formule: Cl₂HCCH₃
Kookpunt: 57 °C
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013673
CAS nummer: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II