4-Bromo-2-thenoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 203 EUR
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
4-Bromo-2-thenoic acid 98%
4-Bromo-2-thenoic acid
Formule: C₅H₃BrO₂S
Smeltpunt: 118…122 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03422294
CAS nummer: 16694-18-1