3-Amino-2-phenylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Phenylpyridin-3-amine
OR3718-1G OR3718-250MG OR3718-5G
APOSOR3718-1GEA 0 EUR
APOSOR3718-1G APOSOR3718-250MG APOSOR3718-5G
3-Amino-2-phenylpyridine
3-Amino-2-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114113
CAS nummer: 101601-80-3