2-Aminooxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3721-1G OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA 23.4 EUR
APOSOR3721-1G APOSOR3721-5G
2-Aminooxazole
2-Aminooxazole
Formule: C₃H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07364485
CAS nummer: 4570-45-0