2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 318 EUR
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-chloropyrimidine 98%
2-Amino-4-chloropyrimidine
Formule: C₄H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00038021
CAS nummer: 3993-78-0