2-Chloro-7H-purin-6-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3724-1G OR3724-5G OR3724-10G
APOSOR3724-1GEA 22 EUR
APOSOR3724-1G APOSOR3724-5G APOSOR3724-10G
2-Chloro-7H-purin-6-amine
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formule: C₅H₄ClN₅
Smeltpunt: 384…389 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037925
CAS nummer: 1839-18-5