2-Amino-6-methoxypurine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3726-100G OR3726-25G OR3726-5G
APOSOR3726-100GEA 172 EUR
APOSOR3726-100G APOSOR3726-25G APOSOR3726-5G
2-Amino-6-methoxypurine
2-Amino-6-methoxypurine
Formule: C₆H₇N₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133009
CAS nummer: 20535-83-5