5-Aminopicolinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3731-1G OR3731-5G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 22 EUR
APOSOR3731-1G APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G
5-Aminopicolinic acid
5-Aminopicolinic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 216…219 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684600
CAS nummer: 24242-20-4