4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
OR3734-1G OR3734-5G
APOSOR3734-1GEA 22 EUR
APOSOR3734-1G APOSOR3734-5G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
Smeltpunt: 289…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01630820
CAS nummer: 149104-88-1