Pyrimidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3737-1G OR3737-5G OR3737-10G
APOSOR3737-1GEA 22 EUR
APOSOR3737-1G APOSOR3737-5G APOSOR3737-10G
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C5H4N2O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129737
CAS nummer: 31462-59-6
EINECS: 250-641-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable