2-Quinoxalinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 40.9 EUR
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012334
CAS nummer: 879-65-2