Allylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
OR3740-5G OR3740-25G OR3740-100G
APOSOR3740-5GEA 22 EUR
APOSOR3740-5G APOSOR3740-25G APOSOR3740-100G
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Allylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
Kookpunt: 50…53 °C/5mmHg
Dichtheid: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013347
CAS nummer: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III