Isoquinoline-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 22 EUR
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinoline-5-amine
Isoquinoline-5-amine
Formule: C₉H₈N₂
Smeltpunt: 125…131 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006907
CAS nummer: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3