3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3743-5G OR3743-1G
APOSOR3743-5GEA 117 EUR
APOSOR3743-5G APOSOR3743-1G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₂
Smeltpunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074640
CAS nummer: 22237-12-3