Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 65.8 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Ethyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258760
CAS nummer: 690260-94-7