4-Chloortolueen 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Chloro-4-methylbenzene
OR3751-1KG OR3751-500G
APOSOR3751-1KGEA 220 EUR
APOSOR3751-1KG APOSOR3751-500G
4-Chloortolueen 98%
4-Chloortolueen
Formule: C₇H₇Cl
Kookpunt: 161…163 °C
Smeltpunt: 44446 °C
Dichtheid: 1,069 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000631
CAS nummer: 106-43-4