4-Bromobenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 512 EUR
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08669544
CAS nummer: 5118-13-8