α,4-Dichlorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 104 EUR
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α,4-Dichlorotoluene 99%
α,4-Dichlorotoluene
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Kookpunt: 216…222 °C
Smeltpunt: 26…30 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000914
CAS nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1 III