Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl oxazole-4-carboxylate
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 22 EUR
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141.1300 g/mol
Smeltpunt: 48 °C
Dichtheid: 1.177 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114940
CAS nummer: 23012-14-8