(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3769-100G OR3769-25G OR3769-5G
APOSOR3769-100GEA 155 EUR
APOSOR3769-100G APOSOR3769-25G APOSOR3769-5G
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine 98%
(5-Bromopyridin-2-yl)hydrazine
Formule: C₅H₆BrN₃
Smeltpunt: 132…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00513424
CAS nummer: 77992-44-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III