5-Boronopicolinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3781-1G OR3781-250MG
APOSOR3781-1GEA 196 EUR
APOSOR3781-1G APOSOR3781-250MG
5-Boronopicolinic acid 97%
5-Boronopicolinic acid
Formule: C₆H₆BNO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027238
CAS nummer: 913836-11-0