Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3789-1G OR3789-25G OR3789-5G
APOSOR3789-1GEA 22 EUR
APOSOR3789-1G APOSOR3789-25G APOSOR3789-5G
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-amino-5-bromoisonicotinate
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027294
CAS nummer: 882499-87-8