4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3792-1G OR3792-5G OR3792-250MG
APOSOR3792-1GEA 95 EUR
APOSOR3792-1G APOSOR3792-5G APOSOR3792-250MG
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027210
CAS nummer: 913835-36-6