N-Methyl-4-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3796-25G OR3796-500G
APOSOR3796-25GEA 0 EUR
APOSOR3796-25G APOSOR3796-500G
N-Methyl-4-nitroaniline 97%
N-Methyl-4-nitroaniline
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 291
Smeltpunt: 149…154 °C
Dichtheid: 1.201
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007305
CAS nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III